Learn More
Gosselin™ Boîte de Pétri 100 x 15 mm avec trois orifices d’aération, optimisée pour l’automatisation
Solution optimisée pour l’automatisation.
192.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Forme | Rond |
À utiliser avec (application) | Optimisée pour l’automatisation |
Évent | 3 |
Hauteur (métrique) | 14,2 mm |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15468794
|
Gosselin™
SB93-102 |
Stérile |
192.00€
825 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les boîtes de Pétri Gosselin 100 x 15 mm ont été conçues en collaboration avec les fabricants de matériel de remplissage de boîtes de Pétri. Ces boîtes de Petri sont idéales pour les examens microbiologiques, par étalement en surface ou par coulage dans des plaques.- Polystyrène de cristal
- Trois orifices d’aération
- Planéité optimale
- Fabrication de classe 100
- SAL 10-6
- Pochettes à ouverture facile
Spécification
PS | |
Optimisée pour l’automatisation | |
14,2 mm |
Rond | |
3 | |
90 mm |