Learn More
Equip Labo™ Robinet col de cygne
143.00€ - 287.00€
Product Code | Brand | Description | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
12608832
|
Equip Labo™
4768 |
Anti-éclaboussures | 250 mm |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12519225
|
Equip Labo™
4778 |
Montage en surface | 250 mm |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12596616
|
Equip Labo™
4790 |
Télécommande | 150 mm |
287.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Accessoire commun pour laverie et paillasse humide• Robinet col de cygne eau froide sur dosseret
• Hauteur 250mm
Specifications
Robinet à col de cygne | |
1 de chaque |