Learn More
Lingots de zinc et d’or, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043469.KJ
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Gold Zinc slugs | |
Au:Zn; 95:5 wt% | |
MFCD02092916 | |
99.99% | |
Pastille |
3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length | |
(Base des métaux) | |
5 Pc. | |
≈0.47g/slug |