Learn More
Fil d’or, dopé à l’arsenic, dia. 0,2 mm (0,008 po), 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11368798
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire, arsenic doped
Note relative au nom 0.2mm (0.008 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Au:As; 99.8:0.2 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 m
Pourcentage de pureté 99.99%
Poids ≈0.62g/m
Forme Câble