Learn More
Fil de tantale, 14kt, rouge, 1,63 mm (0,064 po) de diamètre, Au 58,3 % min, Thermo Scientific™
186.00€ - 859.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire (14kt)
Couleur Rouge
Note relative au nom 1.63mm (0.064 in.) dia.
Numéro MDL MFCD00003436
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11303898
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040328.BS
10 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11323898
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040328.BU
25 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11313898
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040328.BW
50 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Gold wire (14kt)
1.63mm (0.064 in.) dia.
Insoluble in water.
≈28g/m
Rouge
MFCD00003436
% Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3%
Câble
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante