Learn More
Fil d’or, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, hybridé, Premion™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434955
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 500 cm
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Premion™
Odeur Odorless
Poids ≈0.95g/m
Forme Câble