Learn More
Fil en or, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
273.36€ - 1308.51€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold wire |
---|---|
CAS | 7440-57-5 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (metals basis) |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule moléculaire | Au |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000725.G1 |
1 m |
273.36€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000725.G5 |
5 m |
1308.51€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gold wire | |
99.9% (metals basis) | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
23985 | |
99.9% |
7440-57-5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
CHEBI:30050 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche