Learn More
Fil d’or, 0,127 mm (0,005 po) de diamètre, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 m
10 m
2 m
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifica
Nom chimique ou matériau | Gold wire |
Note relative au nom | 0.127mm (0.005 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 10 m |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Qualité | Premion™ |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈0.24g/m |
Forme | Câble |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto