Learn More
Fil d’or, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328558
Click to view available options
Quantité:
1 m
20 m
5 m
Forme : Env. .0.01 g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored wire
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Quantité 20 m
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre