Learn More
Étalon d’or 1 pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11415978
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Au100 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold Blank Standard 1
CAS 7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.01, 2.0, 97.99
Quantité 125 mL
% max. CAS 0.01, 2.0, 97.99
Certificat d’analyse Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Au
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nom IUPAC or
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Qualité Trace ICP/ICP-MS
Solvant ou matrice 2% HCl
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire