Learn More
Pastille d’or, Premion™, 99,999 % (base des métaux), Alfa Aesar
Forme : env. 3,35-3,60 g/pastille, poids env.
974.00€ - 4002.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15454755
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014174.KG |
1 Pc. |
974.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15464755
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014174.KJ |
5 Pc. |
4002.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gold slugs are used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Specifications
Gold | |
7440-57-5 | |
19.32g/cm3 at 20°C | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
Odorless |
Golden | |
Gold colored slug | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00003436 | |
Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid. | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Pastille, diamètre X L : 6,35 x 6,35 mm (0,25 x 0,25 po) |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only