Learn More
Cartouche en or, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, Premion™, 99,995 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15464775
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Électronique, dépôt en phase vapeur
Electronics, vapor depositionGold slug is used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold slug
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 Pc.
Informations sur la solubilité Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Premion™
Odeur Odorless
Poids ≈0.49g/slug
Forme Pastille