Learn More
Fil en nickel doré, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, hybridé, 99,85 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
144.00€ - 784.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold Nickel wire |
---|---|
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Au:Ni; 82:18 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD02091707 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036451.BS |
10 cm |
144.00€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036451.BW |
50 cm |
582.00€
50cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036451.G1 |
1 m |
784.00€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gold Nickel wire | |
Au:Ni; 82:18 wt% | |
MFCD02091707 | |
≈0.32g/10cm |
0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft | |
(Base des métaux) | |
99.85% | |
Câble |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only