Learn More
Nanorodes d’or, 9 à 15 nm de diamètre x 46 à 56 nm de longueur, dispersion dans l’eau, absorption à 800 nm, charge positive
Code produit. 15465035
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanorods
Couleur Incolore
Note relative au nom 9 to 15nm dia. x 46 to 56nm length, dispersion in water, 800nm Absorption, positively charged
Point d’ébullition >60°C (decomposition)
Quantité 100 mL
Odeur Odorless
Forme Liquide