Learn More
Nanorodes d’or, 19 à 25 nm de diamètre x 50 à 60 nm de longueur, dispersion dans l’eau, absorption à 650 nm, charge positive, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanorods |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 19 to 25nm dia. x 50 to 60nm length, dispersion in water, 650nm Absorption, positively charged |
Point d’ébullition | >60°C (decomposition) |
Quantité | 25 mL |
Odeur | Odorless |
Forme | Liquide |