Learn More
Nanoparticules d’or, 90 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 564nm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Pour l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène
- En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
Couleur | Rose à rouge |
Note relative au nom | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 564nm absorption |
Quantité | 100 mL |
Granulométrie | 90nm |
Sensibilité | Light sensitive |
Forme | Liquide |