Learn More
Nanoparticules d’or, 80 nm, fonctionnalisées par des groupements acide carboxylique, 3 kDa pégylées, dia. ext. de 50, absorption à 553 nm.
Code produit. 15445825
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 553nm absorption
Quantité 0.5 mL
Granulométrie 80nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide