Learn More
Nanoparticules d’or, 80 nm, fonctionnalisées par des groupements amine, 3 kDa pégylées, dia. ext. de 50, absorption à 553 nm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
Couleur | Rose à rouge |
Note relative au nom | amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 553nm absorption |
Quantité | 1 mL |
Granulométrie | 80nm |
Sensibilité | Light sensitive |
Forme | Liquide |