Learn More
Nanoparticules d’or, 70 nm, fournies dans 0,1 mM de PBS, sans réactif,99 %, dia. ext. 1, absorption à  548 nm, Thermo Scientific™
Code produit. 15474585
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 548nm absorption
Quantité 25 mL
Pourcentage de pureté 99%
Granulométrie 70nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide