Learn More
Nanoparticules d’or, 70 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 548nm, Thermo Scientific™ Code produit.: 15484545
Nanoparticules d’or, 70 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 548nm, Thermo Scientific™
Code produit. 15484545
100 mL
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Code produit. 15484545
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67195.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • À utiliser pour l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène.
  • En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 548nm absorption
Quantité 100 mL
Granulométrie 70nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX27H047 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog Number
Numéro de lotU20G029 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotN20F064 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotR13H019 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotQ23H037 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nanoparticules d’or, 70 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 548nm, Thermo Scientific™ >