Learn More
Nanoparticules d’or, 60 nm, fournies en PBS 0,1 mm, 95 %, dia. ext. 1, absorption 540 nm, Thermo Scientific Chemicals
94.60€ - 255.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15450747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67438.AC |
25 mL |
94.60€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15424635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67438.AE |
100 mL | |||||||
Description
For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Pour le développement de conjugués de peptides et d’or protéique à utiliser dans des applications telles que le transfert, la microscopie et la technique TEM
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold nanoparticles | |
supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 540nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Odorless | |
Light sensitive |
Rose à rouge | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
95% | |
60nm | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only