Learn More
Nanoparticules d’or, 60 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 540nm, Thermo Scientific Chemicals
90.35€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15404585
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67306.AC |
25 mL |
90.35€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15414585
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67306.AE |
100 mL | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- À utiliser pour l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène.
- En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold nanoparticles | |
supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 540nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
60nm | |
Liquide |
Rose à rouge | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
Odorless | |
Light sensitive |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid