Learn More
Nanoparticules d’or, 60 nm, fonctionnalisées par des groupements amine, 3 kDa pégylées, dia. ext. de 50, absorption à 540 nm, Thermo Scientific™
347.73€ - 516.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15475845
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67365.&I |
0.5 mL |
347.73€
0.50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15444605
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67365.XF |
1 mL | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold nanoparticles | |
amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 540nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Light sensitive |
Rose à rouge | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
60nm | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : Keep cold