Learn More
Nanoparticules d’or, 5 nm, fonctionnalisée par des groupements biotine, pégylée, dia. ext. 50, fournies dans de l’eau purifiée, absorption à 515-520 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15424625
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Marron à rouge
Note relative au nom biotin to functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 515 to 520nm absorption
Quantité 1 mL
Granulométrie 5nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide