Learn More
Nanoparticules d’or, 50 nm, fonctionnalisées par des groupements amine, 3 kDa pégylées, dia. ext. de 50, absorption à 535 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434495
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 535nm absorption
Quantité 1 mL
Granulométrie 50nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide