Learn More
Nanoparticules d’or, 400 nm, fournies dans 0,1mM de PBS, sans réactif, 99 %
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
Couleur | Rose |
Note relative au nom | supplied in 0.1mM PBS, reactant-free |
Quantité | 25 mL |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Granulométrie | 400nm |
Sensibilité | Light sensitive |
Forme | Liquide |