Learn More
Nanoparticules d’or, 400 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, Thermo Scientific™
Code produit. 15454555
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose
Note relative au nom supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer
Quantité 25 mL
Granulométrie 400nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide