Learn More
Nanoparticules d’or, 30 nm, fonctionnalisées par des groupements acide carboxylique, 3 kDa pégylées, dia. ext. de 50, absorption à 526 nm.
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
Couleur | Rouge |
Note relative au nom | carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 526nm absorption |
Quantité | 0.5 mL |
Granulométrie | 30nm |
Sensibilité | Light sensitive |
Forme | Liquide |