Learn More
Nanoparticules d’or, 250 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur
Code produit. 15454645
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Pour l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène
  • En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Marron à rose
Note relative au nom supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer
Quantité 25 mL
Granulométrie 250nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide