Learn More
Nanoparticules d’or, 20 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 524nm, Thermo Scientific Chemicals
99.00€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495835
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67269.AC |
25 mL |
99.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405845
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67269.AE |
100 mL |
302.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Colloidal gold is an electron-dense, non-fading marker useful as a probe in electron microscopy, light microscopy and immunoblotting. It requires no additional processing for detection, but in some applications the signal can be enhanced by reaction with silver. It can be complexed with biomolecules by strong, non-covalent interactions. Particles less than 15 nm are most useful in transmission electron microscopy and for applications where access to the probe may be hindered by larger particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’or colloïdal est un marqueur dense aux électrons et non décolorant utile comme sonde en microscopie électronique, en microscopie optique et en immunobuvardage. Il ne nécessite aucun traitement supplémentaire pour la détection, mais dans certaines applications, le signal peut être amélioré par réaction avec de l’argent. Il peut être complexé avec des biomolécules par des interactions fortes et non covalentes. Les particules inférieures à 15 nm sont plus utiles pour la microscopie électronique par transmission et pour les applications où l’accès à la sonde peut être entravé par de plus grandes particules.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Il est soluble dans l’aqua regia, l’acide nitrique et l’acide chlorhydrique.
Remarques
Particules par ml : 6,54E+11
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold nanoparticles | |
supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 524nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
20nm | |
Liquide |
Rose à rouge | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
Fully miscible in water. It is soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Light sensitive |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only