Learn More
Nanoparticules d’or, 20 nm, fonctionnalisées par des groupements biotine, pégylées, dia. ext. 50, fournies dans de l’eau purifiée, absorption à 524 nm, Thermo Scientific™
Code produit. 15424505
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rouge
Note relative au nom biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 524nm absorption
Quantité 1 mL
Granulométrie 20nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide