Learn More
Nanoparticules d’or, 200 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Pour l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène
- En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
Couleur | Marron à rose |
Note relative au nom | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer |
Quantité | 100 mL |
Granulométrie | 200nm |
Sensibilité | Light sensitive |
Forme | Liquide |