Learn More
Nanoparticules d’or, 15 nm, fournies en PBS 0,1 mm, 95 %, dia. ext. 1, absorption 520 nm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Pour le développement de conjugués de peptides et d’or protéique à utiliser dans des applications telles que le transfert, la microscopie et la technique TEM
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
Couleur | Rouge |
Note relative au nom | supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 520nm absorption |
Quantité | 100 mL |
Pourcentage de pureté | 95% |
Granulométrie | 15nm |
Sensibilité | Light sensitive |
Forme | Liquide |