Learn More
Nanoparticules d’or, 15 nm, fonctionnalisées par des groupements biotine, pégylées, dia. ext. 50, fournies dans de l’eau purifiée, absorption à 520 nm, Thermo Scientific™
Code produit. 15444525
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rouge
Note relative au nom biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 520nm absorption
Quantité 1 mL
Granulométrie 15nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide