Learn More
Nanoparticules d’or, 10 nm, fournies en PBS 0,1 mm, 95 %, dia. ext. 1, absorption 520 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15414495
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Pour le développement de conjugués de peptides et d’or protéique à utiliser dans des applications telles que le transfert, la microscopie et la technique TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 520nm absorption
Quantité 100 mL
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Odorless
Granulométrie 10nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide