Learn More
Nanoparticules en or, 10 nm, fonction biotine, pégylé, dia. ext. 50, fournies dans l’eau purifiée, absorption de 520 nm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
Couleur | Rouge |
Note relative au nom | biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 520nm absorption |
Quantité | 1 mL |
Granulométrie | 10nm |
Sensibilité | Light sensitive |
Forme | Liquide |