Learn More
Nanoparticules d’or, 100 nm, fournies dans 0,1 mM de PBS, sans réactif,99 %, dia. ext. 1, absorption à 572 nm, Thermo Scientific Chemicals
97.18€ - 275.37€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15434485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67004.AC |
25 mL |
97.18€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15444485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67004.AE |
100 mL |
275.37€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ideal for sensitive applications requiring a minimum amount of contaminating reactants. Well suited for protein conjugate development by passive adsorption to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold nanoparticles | |
supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 572nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Odorless | |
Light sensitive |
Rose à rouge | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
99% | |
100nm | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid