Learn More
Nanoparticules d’or, 100 nm, fonctionnalisées par des groupements acide carboxylique, 3 kDa pégylées, dia. ext. de 50, absorption à 572 nm., Thermo Scientific Chemicals
246.00€ - 458.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474535
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67153.&I |
0.5 mL | |||||||
15495825
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67153.&I |
0.5 mL |
261.00€
0.50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15484535
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67153.XF |
1 mL |
458.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold nanoparticles | |
carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 572nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
100nm | |
Liquide |
Rose à rouge | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
Odorless | |
Light sensitive |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only