Learn More
Chlorure d’or(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10368980
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13453-07-1
Formule moléculaire AuCl3
Poids moléculaire (g/mol) 303.32
Numéro MDL MFCD00014172
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(III) chloride
Point de fusion 254.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Marron à jaune
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Quantité 500 mg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Au)
Formule linéaire AuCl3
Merck Index 15, 4556
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 303.32
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gold(III) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.