Learn More
Chlorure d’or(III), + de 99,99 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15159293
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13453-07-1
Formule moléculaire AuCl3
Poids moléculaire (g/mol) 303.32
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(III) chloride
Point de fusion 254.0°C
Couleur Marron à rouge
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 63.0 to 66.9% (Au)
Formule linéaire AuCl3
Merck Index 15,4556
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 303.32
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces