Learn More
Bromure d’or(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
135.00€ - 620.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-28-7 |
---|---|
Formule moléculaire | AuBr3H3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 439.70 |
Numéro MDL | MFCD00014171 |
Clé InChI | KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | Bromure d’or(III) |
SMILES | Br.Br.Br.[Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19514.03 |
1 g |
135.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19514.06 |
5 g |
620.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gold(III) bromide is used as a catalyst in a variety of reactions. It catalyzes the reaction between an enynal unit and carbonyl compounds to form a six-membered cyclic compound. Another catalytic use of gold tribromide is in the nucleophilic substitution reaction of propargylic alcohols, with the gold complex acting as an alcohol-activating agent to facilitate the substitution. It can be used as a testing reagent for the presence of ketamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure d’or(III) est utilisé comme catalyseur dans diverses réactions. Il catalyse la réaction entre une unité énynal et des composés carbonylés pour former un composé cyclique à six chaînons. Une autre utilisation catalytique du tribromure d’or réside dans la réaction de substitution nucléophile des alcools propargyliques, le complexe aurifère agissant comme agent activateur de l’alcool pour faciliter la substitution. Il peut être utilisé comme réactif de test de détection de la présence de kétamine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Identifiants chimiques
10294-28-7 | |
439.70 | |
KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N | |
Br.Br.Br.[Au] |
AuBr3H3 | |
MFCD00014171 | |
Bromure d’or(III) |
Spécification
Gold(III) bromide | |
10294-28-7 | |
MFCD00014171 | |
Slightly soluble in water. | |
Br.Br.Br.[Au] | |
439.70 | |
99% |
∼160°C (decomposition) | |
AuBr3H3 | |
UN3260 | |
KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N | |
Bromure d’or(III) | |
436.69 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-654-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only