Learn More
Acétate d’or(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
146.00€ - 1106.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15804-32-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9AuO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 374.099 |
Numéro MDL | MFCD00210614 |
Clé InChI | OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1 |
CID PubChem | 15952561 |
Nom IUPAC | or(3+) ; triacétate |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039742.02 |
0.5 g |
146.00€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039742.03 |
1 g |
244.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039742.06 |
5 g |
1106.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in solar energy technologies. Used in petrochemical cracking and automotive catalysts, water treatment, plating, textiles, research and in optic, laser, crystal and glass applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15804-32-7 | |
374.099 | |
OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K | |
15952561 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3] |
C6H9AuO6 | |
MFCD00210614 | |
gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1 | |
or(3+) ; triacétate |
Spécification
Gold(III) acetate | |
Marron | |
99.9% (Metal basis) | |
MFCD00210614 | |
Slightly soluble in water. | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3] | |
374.099 | |
374.1 |
15804-32-7 | |
Poudre | |
C6H9AuO6 | |
gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1 | |
OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K | |
or(3+) ; triacétate | |
15952561 | |
Brown powder |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only