Learn More
Hydrate de thiosulfate de sodium d’or(I), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
174.00€ - 3146.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15283-45-1 |
---|---|
Formule moléculaire | AuNa3O6S4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 490.17 |
Numéro MDL | MFCD00046176 |
Clé InChI | FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4 |
CID PubChem | 27176 |
Nom IUPAC | gold(1+) trisodium disulfanidesulfonate |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Au+].[O-]S([S-])(=O)=O.[O-]S([S-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039741.03 |
1 g |
174.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039741.06 |
5 g |
744.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039741.14 |
25 g |
3146.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate is useful in organogold compounds. Further, it serves as an antirheumatic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15283-45-1 | |
490.17 | |
FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J | |
27176 | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Au+].[O-]S([S-])(=O)=O.[O-]S([S-])(=O)=O |
AuNa3O6S4 | |
MFCD00046176 | |
sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4 | |
gold(1+) trisodium disulfanidesulfonate |
Spécification
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate | |
15283-45-1 | |
Poudre | |
AuNa3O6S4 | |
sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4 | |
FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J | |
gold(1+) trisodium disulfanidesulfonate | |
27176 | |
White powder |
(decomposition) | |
Blanc | |
99.9% (Metal basis) | |
MFCD00046176 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents. | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Au+].[O-]S([S-])(=O)=O.[O-]S([S-])(=O)=O | |
490.17 | |
490.19 (anhydrous) | |
3.09 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 239-324-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CK6235000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only