Learn More
Chlorure d’or(I), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
265.32€ - 1169.82€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-29-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AuCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.42 |
Numéro MDL | MFCD00046175 |
Clé InChI | FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade |
CID PubChem | 27366 |
ChEBI | CHEBI:30078 |
Nom IUPAC | chlorure d’or |
SMILES | [Cl-].[Au+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043365.03 |
1 g |
265.32€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043365.06 |
5 g |
1169.82€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gold(I) chloride is used as a starting material for the preparation of Phosphine ligated gold(I) complexes, which is used as catalysts in synthetic chemistry. It is also used to prepare metallic gold and potassium auric bromide and potassium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-29-8 | |
232.42 | |
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M | |
27366 | |
chlorure d’or |
AuCl | |
MFCD00046175 | |
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade | |
CHEBI:30078 | |
[Cl-].[Au+] |
Spécification
Gold (I) chloride | |
10294-29-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00046175 | |
14,4515 | |
Soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid and organic solvents. Slightly soluble in water. | |
[Cl-].[Au+] | |
232.42 | |
CHEBI:30078 | |
99.9% | |
Moisture sensitive |
289°C (decomposition) | |
Poudre | |
AuCl | |
UN3260 | |
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade | |
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure d’or | |
27366 | |
232.42 | |
Odorless | |
7.57 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P234-P260-P264b-P272-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H317-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-655-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante