Learn More
Cartouche en or germanium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, Premion™, 99,9997 % (analyse des métaux à l’état de traces), Thermo Scientific™
477.00€ - 1737.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold Germanium slug |
---|---|
Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Au:Ge; 88:12 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD02091706 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15463495
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014172.KG |
1 Pc. |
477.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15473495
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014172.KJ |
5 Pc. | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Gold Germanium slug | |
Au:Ge; 88:12 wt% | |
MFCD02091706 | |
Premion™ | |
≈2.9g/slug |
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
(Base des métaux) | |
99.9997% | |
Odorless | |
Pastille |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante