Learn More
Balle en or-germanium, dia. 3,175 mm (0,125 po) x longueur ≈3,175 (0,125 po), Premion™, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
574.86€ - 2289.39€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold Germanium slug |
---|---|
Note relative au nom | 3.175mm (0.125 in.) dia. x≈3.175mm (0.125 in.) length |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Au:Ge; 88:12 wt% |
Densité | 0.37 g/cm3 |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15413885
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042983.KJ |
5 Pc. |
574.86€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15423885
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042983.KM |
25 Pc. |
2289.39€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gold Germanium slug is used in scientific research and development activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gold Germanium slug | |
Au:Ge; 88:12 wt% | |
(Base des métaux) | |
Insoluble in water. | |
Premion™ | |
≈0.4g/slug |
3.175mm (0.125 in.) dia. x≈3.175mm (0.125 in.) length | |
0.37 g/cm3 | |
MFCD02091706 | |
99.998% | |
Odorless | |
Pastille |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante