Learn More
Toile d’or, 82 mailles tissées à partir d’un fil de dia. 0,06 mm (0,0025 in), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Toile métallique ; zone ouverte : 63,2 % ; largeur d’ouverture : 0,0097 po
405.00€ - 804.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15484775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040586.FF |
25 x 25 mm |
405.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040586.FI |
50 x 50 mm | |||||||
11470311
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040586.FI |
50 x 50 mm |
804.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gold gauze is used to trap mercury vapors during the analysis of mercury by cold vapor-atomic absorption spectrophotometer (CVAAS). It is also used as a surface for condensation of mercury. Further, it is used as an electrode in electrochemistry for the reduction of uranium(V).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold | |
7440-57-5 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00003436 | |
Insoluble in water. | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Odorless |
Golden | |
Gold colored gauze | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
82 Mesh | |
Gaze |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only