Learn More
Agent d’attaque de l’or, Thermo Scientific Chemicals
629.13€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold etchant |
---|---|
Numéro MDL | MFCD07370792 |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044584.=C |
3.8 L |
629.13€
3.80L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
High purity, low sodium and 0.2 micron filtration system for semiconductor and microelectronic applicationsGold etchant is a selective general-purpose etchant for gold. It is compatible with negative and positive photoresists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gold etchant | |
MFCD07370792 | |
Liquide |
RUO – Research Use Only