Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de chèvre
Alternative adaptée au sérum de veau fœtal dans un large éventail d’applications de culture cellulaire telles que l’isolement et l’identification des virus produits dans une variété de lignées cellulaires primaires.
41.08€
Spécification
Couleur | Marron rougeâtre |
---|---|
Contenu et stockage | Stockage à -20°C |
Forme | Liquide |
Sterilization Method | Filtration à 0,2 μm |
Source | Sang total prélevé sur des animaux adultes en bonne santé |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11475055
|
MP Biomedicals™
092939149 |
100 mL |
41.08€
100mL |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ce sérum est produit à partir de sang total prélevé sur des animaux adultes en bonne santé.
Spécification
Marron rougeâtre | |
Liquide | |
Sang total prélevé sur des animaux adultes en bonne santé | |
7 à 8 |
Stockage à -20°C | |
Filtration à 0,2 μm | |
Culture cellulaire |