Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marque: Invitrogen G21040
251.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Description
Storage and reconstitution: when stored desiccated at or below -20°C, the lyophilized powder is stable for at least one year. Reconstitute using 1 mL PBS, pH 7.2, to yield a 1 mg/mL stock solution containing 0.01% thimerosal. After reconstitution, store product at 4°C. For prolonged storage after reconstitution, add glycerol to a final concentration of 50% (v/v), aliquot, and store at or below -20°C. When stored properly, the solution is stable for approximately three months.
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.Spécification
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed | |
Polyclonal | |
PBS with 0.01% thimerosal | |
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains | |
1 mg | |
Secondary | |
-20°C | |
IgG |
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
HRP | |
Goat | |
purified | |
RUO | |
Mouse | |
Lyophilized |
Sécurité et traitement
- goat anti-mouse IgG (H+L), horseradish peroxidase conjugate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: thimerosal